Principaux documents
ENA497374215
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-5-fluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-ethoxy-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-2-11-7-3-5(8)6(9)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
BEVZLWQGRVQEOB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251576