Key Documents
ENA497374146
Enamine
1-phenyl-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C14H19N/c1-3-7-12(8-4-1)13-14(11-15-13)9-5-2-6-10-14/h1,3-4,7-8,13,15H,2,5-6,9-11H2
Clé InChI
MPADXOGTSKTMMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251353