Principaux documents
ENA497374113
Enamine
2-ethoxy-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-4-methyl-1,3-oxathiolan-5-one
Inchi Code
1S/C6H10O3S/c1-3-8-6-9-5(7)4(2)10-6/h4,6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QJUIPGBPPKNOID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251298
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251298