Principaux documents
ENA497374111
Enamine
(3-methoxy-1,2-thiazol-5-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.97
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methoxyisothiazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C4H6BNO3S/c1-9-4-2-3(5(7)8)10-6-4/h2,7-8H,1H3
Clé InChI
CNKSRAACQREZFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251293