Principaux documents
ENA497373019
Enamine
2-methylpyridine-4-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-methylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-4-6(7(8)10)2-3-9-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Clé InChI
BRSYTDWQLDZUPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176481
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176481