Principaux documents
ENA490071310
Enamine
5-methylthiolan-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyldihydrothiophen-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C5H8OS/c1-4-2-5(6)3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
GYAWKNURSWKRNU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99397
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99397