Principaux documents
ENA490048163
Enamine
tert-butyl N-{3-[(6-fluoropyrimidin-4-yl)amino]propyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-((6-fluoropyrimidin-4-yl)amino)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H19FN4O2/c1-12(2,3)19-11(18)15-6-4-5-14-10-7-9(13)16-8-17-10/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,14,16,17)
Clé InChI
SDORKDHARFWEQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250682
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250682