Principaux documents
ENA490047443
Enamine
1-bromo-3-(oxolan-2-yl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C7H11BrO2/c8-5-6(9)4-7-2-1-3-10-7/h7H,1-5H2
Clé InChI
KNVPYQQFSYYYAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248315
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248315