Key Documents
ENA490047421
Enamine
ethyl 2-[3-(3-hydroxyazetidin-1-yl)oxetan-3-yl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl [3-(3-hydroxy-1-azetidinyl)-3-oxetanyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-2-15-9(13)3-10(6-14-7-10)11-4-8(12)5-11/h8,12H,2-7H2,1H3
Clé InChI
LJRRDGQNJWTSNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248257
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248257