Principaux documents
ENA490047404
Enamine
1-(2-phenylpropan-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-phenylpropan-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-11(2,12(13)8-9-12)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9,13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
GYVKHJSEDDCTRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248222
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248222