Key Documents
ENA490047375
Enamine
tert-butyl N-{2-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)methyl]-3-hydroxypropyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(5-bromo-2-methoxybenzyl)-3-hydroxypropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H24BrNO4/c1-16(2,3)22-15(20)18-9-11(10-19)7-12-8-13(17)5-6-14(12)21-4/h5-6,8,11,19H,7,9-10H2,1-4H3,(H,18,20)
Clé InChI
GPTOZSYNKPFQSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248121
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248121