Principaux documents
ENA490047241
Enamine
3-(1,2,2,3-tetramethylcyclopentyl)prop-2-enoic acid
50 MG
563,70 €
100 MG
723,60 €
250 MG
1 017,40 €
500 MG
1 576,40 €
1 G
2 008,00 €
2.5 G
3 894,30 €
5 G
5 739,00 €
10 G
8 487,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-247645-50MG
563,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
563,70 €
100 MG
723,60 €
250 MG
1 017,40 €
500 MG
1 576,40 €
1 G
2 008,00 €
2.5 G
3 894,30 €
5 G
5 739,00 €
10 G
8 487,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-247645-50MG
563,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(Z)-3-(1,2,2,3-tetramethylcyclopentyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-12(4,11(9,2)3)8-6-10(13)14/h6,8-9H,5,7H2,1-4H3,(H,13,14)/b8-6-
Clé InChI
LPNYOYLEBMHUDR-VURMDHGXSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247645
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247645