Principaux documents
ENA490047234
Enamine
4,4-dimethylpyrrolidine-2,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Pf
198-200
Iupac Name
4,4-dimethyl-2,3-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2)3-7-5(9)4(6)8/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
Clé InChI
DWCPRKSTLNACAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247628
Melting Point
198-200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247628