Key Documents
ENA490047147
Enamine
(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.04
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H8IN3/c1-9-3-4(6)5(2-7)8-9/h3H,2,7H2,1H3
Clé InChI
VBIQAUOMYFCGJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247425
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247425