Key Documents
ENA490047086
Enamine
4-[(ethylsulfanyl)methyl]aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(ethylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C9H13NS/c1-2-11-7-8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clé InChI
QRLCNHKFQOFUHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247232
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247232