ENA490046959
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)oxan-4-amine
Réf. du fournisseur: EN300-246714-100MG
444,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-246714-100MG
444,10 €
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-8(2-4-11-12)9-6-7(10)3-5-13-9/h2,4,7,9H,3,5-6,10H2,1H3
Clé InChI
FSYSYUOZJAUBEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246714