ENA490046869
Enamine
2-methyl-1,3-oxazole-5-sulfonyl chloride
Réf. du fournisseur: EN300-244943-50MG
427,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-244943-50MG
427,70 €
Iupac Name
2-methyloxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H4ClNO3S/c1-3-6-2-4(9-3)10(5,7)8/h2H,1H3
Clé InChI
FEVFWCGDUCQXQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244943