Principaux documents
ENA490026702
Enamine
5-aminopyridine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-aminopyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-11(9,10)5-1-4(7)2-8-3-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
HYMFSNLCPWPSAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216870
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216870