ENA490026689
Enamine
2-amino-N-(cyanomethyl)acetamide; methanesulfonic acid
Réf. du fournisseur: EN300-210990-100MG
162,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-210990-100MG
162,50 €
Iupac Name
2-amino-N-(cyanomethyl)acetamide methanesulfonate
Inchi Code
1S/C4H7N3O.CH4O3S/c5-1-2-7-4(8)3-6;1-5(2,3)4/h2-3,6H2,(H,7,8);1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
YIBFIYVLZLUVRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210990