Principaux documents
ENA465563934
Enamine
2-[4-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Pf
69-71
Iupac Name
[4-(allyloxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-2-7-14-10-5-3-9(4-6-10)8-11(12)13/h2-6H,1,7-8H2,(H,12,13)
Clé InChI
DBVOADYMWPGUPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243545
Melting Point
69-71
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243545