Principaux documents
ENA465563745
Enamine
3-[1-(carboxymethyl)cyclohexyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Pf
135-136
Iupac Name
3-(1-(carboxymethyl)cyclohexyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H18O4/c12-9(13)4-7-11(8-10(14)15)5-2-1-3-6-11/h1-8H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
BOKIRPUSQNSUMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243871
Melting Point
135-136
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243871