Principaux documents
ENA465563555
Enamine
6-fluoro-6-methyl-1,4-oxazepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-6-methyl-1,4-oxazepane
Inchi Code
1S/C6H12FNO/c1-6(7)4-8-2-3-9-5-6/h8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
OLRSBCAZNRXORK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243715