Principaux documents
ENA465563476
Enamine
4-methoxy-3,3-dimethylpiperidine hydrochloride
100 MG
41,60 €
250 MG
59,80 €
500 MG
93,60 €
1 G
119,60 €
2.5 G
209,30 €
5 G
360,10 €
10 G
600,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-244383-100MG
41,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
41,60 €
250 MG
59,80 €
500 MG
93,60 €
1 G
119,60 €
2.5 G
209,30 €
5 G
360,10 €
10 G
600,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-244383-100MG
41,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-3,3-dimethylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)6-9-5-4-7(8)10-3;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
JKLCZYXBGWNKMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244383
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244383