Principaux documents
ENA465562794
Enamine
methyl 2-(5-hydroxynaphthalen-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (5-hydroxy-1-naphthyl)acetate
Inchi Code
1S/C13H12O3/c1-16-13(15)8-9-4-2-6-11-10(9)5-3-7-12(11)14/h2-7,14H,8H2,1H3
Clé InChI
SOCVVRZXQHVOHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243216