Principaux documents
ENA465562558
Enamine
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-methoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FNO.ClH/c1-7-3-4(5)2-6;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
Clé InChI
UKJQFOCIPQFXBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233624