Principaux documents
ENA465562351
Enamine
[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Iupac Name
[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-11)12-6/h1-3H,4,11H2
Clé InChI
JDJHGZMTASXPEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227070
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227070