Principaux documents
ENA465562072
Enamine
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
100 MG
292,00 €
250 MG
397,30 €
500 MG
600,10 €
1 G
756,10 €
2.5 G
1 300,80 €
5 G
2 206,90 €
10 G
3 707,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-243334-100MG
292,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
292,00 €
250 MG
397,30 €
500 MG
600,10 €
1 G
756,10 €
2.5 G
1 300,80 €
5 G
2 206,90 €
10 G
3 707,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.51
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-243334-100MG
292,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromothiophen-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H4BrNS.ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;/h1-2H,6H2;1H
Clé InChI
WPEBCMRYBQKBBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243334