Principaux documents
ENA465562020
Enamine
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.73
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-9-11-7-4-8-12(11)10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2;1H
Clé InChI
SOXVPHRQQOWMIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906