Principaux documents
ENA458441487
Enamine
5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-60467-100MG
163,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-60467-100MG
163,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O4/c13-7-1-3-10(9(14)5-7)17-6-8-2-4-11(18-8)12(15)16/h1-5H,6H2,(H,15,16)
Clé InChI
VSMPMYSNFPYXIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60467
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60467