Key Documents
ENA458441305
Enamine
cyclobutyl(4-methoxyphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclobutyl(4-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-11-7-5-10(6-8-11)12(13)9-3-2-4-9/h5-9,12H,2-4,13H2,1H3
Clé InChI
RTEXSAKWKBDMGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243103
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243103