Documents
ENA458436658
Enamine
2-{[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.39
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]sulfonyl}ethanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3O3S/c1-19-13-4-2-12(3-5-13)15-7-9-16(10-8-15)20(17,18)11-6-14/h2-5H,6-11,14H2,1H3
Clé InChI
YYVBITFNVSORQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238452
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-238452