Principaux documents
ENA458434769
Enamine
1-amino-5-phenylpentan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-5-phenyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c12-9-8-11(13)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9,12H2
Clé InChI
MQRVXBDFCCKLST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236561
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236561