Principaux documents
ENA458432559
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
100 MG
102,20 €
250 MG
126,90 €
500 MG
173,70 €
1 G
210,10 €
2.5 G
410,30 €
5 G
743,10 €
10 G
1 222,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-232363-100MG
102,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
102,20 €
250 MG
126,90 €
500 MG
173,70 €
1 G
210,10 €
2.5 G
410,30 €
5 G
743,10 €
10 G
1 222,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-232363-100MG
102,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
264-266
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-6-10-5-11-12/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
INJKHFHZWYNONQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363
Melting Point
264-266
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232363