Principaux documents
ENA458432450
Enamine
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
100 MG
484,40 €
250 MG
672,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-233234-100MG
484,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
484,40 €
250 MG
672,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-233234-100MG
484,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O5/c7-6(13)5-3(10(14)15)1-9(8-5)2-4(11)12/h1H,2H2,(H2,7,13)(H,11,12)
Clé InChI
TWNABUOYKWLIFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234