Principaux documents
ENA458429976
Enamine
3-(2-amino-4,6-dimethylpyrimidin-5-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-5-7(3-4-8(13)14)6(2)12-9(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)
Clé InChI
PKIJNCTUEICAOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230766
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230766