Principaux documents
ENA458429971
Enamine
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)butanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)butanenitrile
Inchi Code
1S/C9H13N3/c1-7-6-9(3)12(11-7)8(2)4-5-10/h6,8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
RFOIALSJQHIPFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230761
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230761