Principaux documents
ENA458429704
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-2-6(4-13)7(11)3-9(8)16-5-10(12)14/h2-4H,5H2,1H3,(H2,12,14)
Clé InChI
PKTBFTZLCXEFDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494