Principaux documents
ENA458429286
Enamine
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)propane-1,3-dione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-230076-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-230076-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-bis(3,4-dimethylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C19H20O2/c1-12-5-7-16(9-14(12)3)18(20)11-19(21)17-8-6-13(2)15(4)10-17/h5-10H,11H2,1-4H3
Clé InChI
ZAUPZWRXIWDJMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230076