Principaux documents
ENA458427682
Enamine
(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-6(5-7)3-4-8-9/h3-4H,2,5,7H2,1H3
Clé InChI
VBRQKQJNZFDLDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228471
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228471