Principaux documents
ENA458427556
Enamine
2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-5-2-3-10(9-5)4-6(11)8-7/h2-3H,4,7H2,1H3,(H,8,11)
Clé InChI
FEIAQNUMUGJOSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228345
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228345