Principaux documents
ENA458427047
Enamine
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-227836-100MG
163,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-227836-100MG
163,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O2/c1-17-12(16)10-4-2-9(3-5-10)7-15-8-11(13)6-14-15/h2-6,8H,7H2,1H3
Clé InChI
AYUZXMFLDXNSSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836