Principaux documents
ENA458426577
Enamine
4-iodo-2-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.51
Numéro MDL:
Iupac Name
4-iodo-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8INO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
GFUCDRNCHBNQCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226824
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226824