Principaux documents
ENA458426280
Enamine
tert-butyl 6-fluoro-6-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-fluoro-6-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21FN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-5-13-7-11(4,12)8-14/h13H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
INRMUIJBJHNDML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226199
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226199