ENA458426243
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine
Réf. du fournisseur: EN300-226087-100MG
386,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-226087-100MG
386,10 €
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothien-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,7H,5-6,10H2
Clé InChI
HGVCZXNKQGIFPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087