Documents
ENA458426220
Enamine
2-chloro-N-(4-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(4-phenylisoxazol-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O2/c12-6-10(15)14-11-9(7-13-16-11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
Clé InChI
DJNCTDRHCGNCKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223719
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223719