Documents
ENA458425902
Enamine
1-[3-(bromomethyl)piperidin-1-yl]-2,2-dimethylpropan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(bromomethyl)-1-(2,2-dimethylpropanoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H20BrNO/c1-11(2,3)10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
SMAYVAMSOFARES-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223891