Principaux documents
ENA458425827
Enamine
4-bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C5H8BrN3/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h7H2,1-2H3
Clé InChI
XZVCZZLJWIYRMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224900
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224900