Principaux documents
ENA458425801
Enamine
methyl 4-(5-aminopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(5-amino-2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H16N4O2/c1-17-11(16)15-6-4-14(5-7-15)10-3-2-9(12)8-13-10/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3
Clé InChI
NRPXKBOIJYIOFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224824