Principaux documents
ENA458425782
Enamine
2-(1-benzothiophen-2-yl)acetonitrile
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-223813-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-223813-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
62-64
Iupac Name
1-benzothien-2-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NS/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7H,5H2
Clé InChI
SPJJYCYYBXUZCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223813
Melting Point
62-64
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223813