Principaux documents
ENA458425775
Enamine
2-phenylpropane-1,2-diamine
100 MG
299,00 €
50 MG
312,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-224748-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
299,00 €
50 MG
312,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
2.5 G
1 696,50 €
5 G
2 511,60 €
10 G
3 723,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-224748-100MG
299,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-phenyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-9(11,7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7,10-11H2,1H3
Clé InChI
QWTBDURSHGHHTA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224748
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224748